missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OGT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | OGT |
---|---|
Concentración | 0.37 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818753
|
Proteintech
11576-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808753
|
Proteintech
11576-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc), is a member of the O-GlcNAc transferase family. O-GlcNAc is a posttranslational modification characterized by the attachment of N-acetylglucosamine to specific serine/threonine hydroxyl groups. It plays an important role in nutrient sensing, gene expression, and protein degradation.Especificaciones
OGT | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O15294, P56558 | |
108155, 26295, 8473 | |
OGT Fusion Protein Ag2160 | |
Primary | |
-20°C | |
OGT |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HRNT1, O GLCNAC, OGT | |
OGT | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |