Learn More
Octyl Phenol Ethoxylate, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marca:  JT Baker X198-05
Detalles adicionales : CAS : 9002-93-1 Peso : 0.33000kg
Cantidad. 120mL
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15558844
  • 44.94€ / 120 ml
Consúltenos : 902 239 303 
Especificaciones
Octyl Phenol Ethoxylate
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
120mL
BAKER ANALYZED™ Reagent
1L = 1.07kg
251.00°C
Videos