Learn More
Octane, Reagent Grade, 98%, Honeywell™
Marca:  Honeywell Research Chemicals 412236-100ML
Detalles adicionales : CAS : 111-65-9 Peso : 0.07030kg Transport : UN number : 1262 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 100mL
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15615450
  • 81.82€ / 100 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
Liquid
3.9 (vs air)
13°C (55.4°F)
Conforms to structure
0 to 20 APHA
0.703g/mL at 25°C
n20/D 1.398
125° to 127°C
Especificaciones
Octane
111-65-9
Conforms to structure
98%
C8H18
MFCD00009556
1696875
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
octane
114.232
CHEBI:17590
−57°C
100mL
114.23g/mol
0.703g/mL at 25°C
Glass Bottle
n20/D 1.398
CH3(CH2)6CH3
UN1262
3.9 (vs air)
CCCCCCCC
Liquid
356
125° to 127°C
0 to 20 APHA
13°C (55.4°F)