Learn More
Octanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081088
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
124-13-0
C8H16O
128.22
MFCD00007029
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal
454
CHEBI:17935
octanal
CCCCCCCC=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
124-13-0
C8H16O
128.22
MFCD00007029
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal
454
CHEBI:17935
octanal
CCCCCCCC=O
Octanal is an aromatic aldehyde often found in citrus oils. It is used commercially as a component in perfumes and in flavor production for the food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El octanal es un aldehído aromático que a menudo se encuentra en los aceites cítricos. Se utiliza comercialmente como componente en perfumes y en la producción de sabores para el sector alimentario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Manipular y almacenar en gas inerte. Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Octanal
Punto de fusión 12°C to 15°C
Densidad 0.821
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)6CHO
Índice de refracción 1.4195
Cantidad 50 g
Número UN UN1191
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1766
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%