Learn More
Octan-1-ol, puro, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073348
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
Punto de fusión -16°C
Color Incolora
Punto de ebullición 195°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 4.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23g/mol
Forma física Líquido