Learn More
Octametilciclotetrasiloxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779357
20.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
556-67-2
C8H24O4Si4
296.61
MFCD00003269
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
11169
CHEBI:25640
2,2,4,4,6,6,8,8-octametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano
C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
556-67-2
C8H24O4Si4
296.61
MFCD00003269
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
11169
CHEBI:25640
2,2,4,4,6,6,8,8-octametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano
C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Octamethylcyclotetrasiloxane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17.0°C to 18.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9560g/mL
Punto de ebullición 175.0°C to 176.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3950 to 1.3970
Cantidad 25 g
Beilstein 04, III, 1885
Índice Merck 15, 6836
Gravedad específica 0.956
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.