Learn More
Octadecilamina, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10785231
39.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
124-30-1
C18H39N
269.52
MFCD00008159
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
15793
CHEBI:63866
octadecan-1-amina
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
124-30-1
C18H39N
269.52
MFCD00008159
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
15793
CHEBI:63866
octadecan-1-amina
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Octadecylamine
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50.0°C to 60.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 232.0°C (32.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 148°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)17NH2
Cantidad 500 g
Beilstein 04, IV, 825
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viscosidad 4.17 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.51
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Amina primaria (MW 269):>98 %, seg.+ Amina terc. (MW 521):< 2%
Forma física Perlas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Octadecylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.