Learn More
OCT-2 (POU2F2) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: OCT2/2136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5452-MSM1-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910688
  • 473.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
OCT-2 (POU2F2) (B-Cell Marker)
Nuclear
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human OCT2 protein (apprx. aa 112-297)
60kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
Primary
5452
Immunohistochemistry
OCT2/2136
Unconjugated
Mouse
IgG1 kappa
Raji or U-937 cells. Spleen or Tonsil.
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.