Learn More
Ansell™ Oceanic™ 48-913 Series Blue Nitrile Medium Weight Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- Construcción elástica
- Revestimiento de tejido de algodón
- Acabado de inmersión 3/4
- Puño de seguridad
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 4111 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Tamaño | 9 |
Modelo | 48-913 |
Estilo de puño de los guantes | Seguridad |
Revestimiento | Tejido de punto de algodón |
Tipo de Palm | Palma sumergida 3/4 |