Learn More
Zeiss™ Objective Plan Achromat
Designed for use with Carl Zeis Primo Microscopes
Marca: Zeiss™ 415500-1605-001
Detalles adicionales : Peso : 0.10530kg
Descripción
- Objetivo Plan-Achromat 20x/0,40 para Primo (WD: 0,90 mm)
- Objetivo Plan-Achromat 10x/0,25 Ph1 para Primo (WD: 4,4 mm)
- Objetivo Plan-Achromat 4x/0,10 para Primo (WD: 12,0 mm)
Especificaciones
Objetivo Plan-Achromat 10X/0,25 Ph1 | |
Primo R | |
1 unidad |
WD:4,4mm | |
10X |