Learn More
Zeiss™ Objective EC Plan-Neofluar
Enhanced Contrast Plan-Neofluar universal objectives with consequentliy minimized stray light. Use of glass types of low autofluorescence makes these objectives ideal for epi-fluorescence microscopy
Marca: Zeiss™ 440350-9903-000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Aumento visible del contraste importante para todos los métodos de contraste: campo claro, campo oscuro, contraste de fases, DIC, fluorescencia, Pol
- Posee una alta potencia resolutiva y ofrece imágenes brillantes de alto contraste completamente planas para la observación y la documentación
- Alta transmisión de longitudes de onda a partir del intervalo UV cercano (> 40 % empezando en 340 nm)
- Los miembros de la familia especiales son los objetivos de la EC Epiplan-Neofluar para trabajos de luz reflejada
- Objetivo antiflex EC Plan-Neofluar para contraste de reflexión
- Objetivos Pol EC Plan-Neofluar para requisitos de microscopía de polarización
Especificaciones
1Cada una | |
Objetivo de contraste mejorado | |
40x |
Objetivo EC Plan-Neofluar | |
0,71mm |