Learn More
Motic™ Objective CCIS Plan Achromatic EC PL for BA310E
Color-corrected infinity system, enhanced-contrast and lead-free objective. Motic™ Objective CCIS Plan Achromatic EC PL for BA310E is designed for field curvature, spherical aberration, and chromatic aberration correction.
53.00€ - 138.00€
Especificaciones
Tipo | Objetivo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Microscopios BA310E |
Código de producto | Marca | Descripción | Potencia de aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Potencia de aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15415232
|
Motic™
1101001703221 |
ND:0,25, WD:17,4mm | 10X |
53.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15425232
|
Motic™
1101001703611 |
ND:0,45 mm, WD:0,9 mm | 20X. |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15445232
|
Motic™
1101001703241 |
ND:1,25/S-Oil, WD:0,15mm | 100X. |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Suitable for BA310 Series Upright Compound Microscope.
- Color-corrected infinity system.
- Lead-free glass.
- Enhanced contrast. Field curvature correction.
- Chromatic aberration correction for 2 colors.
- Spherical correction for 1 color.
Specifications
Objetivo | |
Microscopios BA310E |