Learn More
Carl Zeiss™ Objetivo A acromático
Utilice estos objetivos universales para la investigación rutinaria. Los objetivos Zeiss™ A-Plan proporcionan gran contraste y se pueden utilizar con lentes con un campo de visión de hasta 23 mm.
Marca:  Carl Zeiss™ 421051-9910-000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11815063
  • 510.69€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esta clase de objetivos proporciona una alternativa interesante a los objetivos Achroplan, tanto en aplicaciones de rutina como de investigación
  • Permiten métodos de contraste que abarcan desde campo claro hasta contraste de fase y para la longitud de onda de excitación dentro del espectro visible
  • Se pueden utilizar para trabajo de epifluorescencia
Especificaciones
Especificaciones
PH2 M27
Abertura numérica:0,45 mm
20X.
1 unidad