Learn More
Carl Zeiss™ Objetivo A acromático
Utilice estos objetivos universales para la investigación rutinaria. Los objetivos Zeiss™ A-Plan proporcionan gran contraste y se pueden utilizar con lentes con un campo de visión de hasta 23 mm.
Marca:  Carl Zeiss™ 421050-9900-000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11895063
  • en la oferta / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Descripción
Descripción
  • Esta clase de objetivos proporciona una alternativa interesante a los objetivos Achroplan, tanto en aplicaciones de rutina como de investigación
  • Permiten métodos de contraste que abarcan desde campo claro hasta contraste de fase y para la longitud de onda de excitación dentro del espectro visible
  • Se pueden utilizar para trabajo de epifluorescencia
Especificaciones
Especificaciones
Abertura numérica: 0,45 mm
M27
20X
1Cada una
Objetivo A