Learn More
OBFC2B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | OBFC2B |
---|---|
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823644
|
Proteintech
14809-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813644
|
Proteintech
14809-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Component of the SOSS complex, a multiprotein complex that functions downstream of the MRN complex to promote DNA repair and G2/M checkpoint. In the SOSS complex, acts as a sensor of single-stranded DNA that binds to single-stranded DNA, in particular to polypyrimidines. The SOSS complex associates with DNA lesions and influences diverse endpoints in the cellular DNA damage response including cell-cycle checkpoint activation, recombinational repair and maintece of genomic stability. Required for efficient homologous recombination-dependent repair of double-strand breaks (DSBs) and ATM-dependent signaling pathways.Especificaciones
OBFC2B | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q3SWT1, Q8R2Y9, Q9BQ15 | |
362813, 69917, 79035 | |
OBFC2B Fusion Protein Ag6532 | |
Primary | |
-20°C | |
NABP2 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hSSB1, OBFC2B, Sensor of ssDNA subunit B1, SOSS B1, SOSS complex subunit B1, SSB1 | |
Nabp2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |