Learn More
Oakton™ Waterproof Big Display pHTestr™ 30
Versatile, compact design works in a field or laboratory setting.
Marca: Oakton™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: El paquete de solo medidor incluye el medidor, un electrodo, cuatro pilas de 1,5 V,y las instrucciones. El paquete del kit del medidor incluye el medidor; un electrodo; dos tampones de pH 4,01, 7 y 10 y una solución de enjuague en bolsas de un solo uso, un tarro de muestra, baterías, instrucciones y un maletín de transporte de plástico duro
Descripción
- Visualización simultánea del pH y la temperatura
- Medición de temperatura de 0° a 50 °C
- Adecuado para la mayoría de los procedimientos de prueba ASTM y EPA
- Basado en microprocesador, con lecturas precisas de 0,01 de pH
- El electrodo de unión doble reemplazable (S65290 o NC9830226) tiene gel de referencia adicional para prolongar la vida útil del electrodo
- Compensación automática de la temperatura
- Calibración de tres puntos con botón pulsador
- Reconocimiento automático de tampones: conjuntos de tampones seleccionables
- Función de retención; apagado automático; mensajes de error
- Resistente al agua, al polvo y flota; certificado según las normas IP67
Información de órdenes
Información sobre los pedidos
Dimensiones del medidor: 6-1/2 pul. alt. x 1-1/2 pul. diám. (16,5 x 3,8 cm). Peso de envío (solo medidor): 125 g (4,5 oz).
Servicio Técnico
Un año de garantía.
Especificaciones
± 0,01 | |
Medidor, electrodo, cuatro baterías de 1,5 V, instrucciones | |
Desde -1 hasta 15 | |
Desde 1 hasta 3 | |
LCD | |
IP-67 | |
±0,1 pH | |
pH de -1 a 15 | |
De 0 °C a 50 °C | |
1,5 in |
± 1 °C | |
Función de retención, apagado automático, mensajes de error, resistente al agua, al polvo y flota | |
0,01 | |
de 0,1 °C | |
EE. UU., NIST | |
1 año | |
0.1pH | |
De 32,0° a 122,0 °F | |
16,5 cm | |
3,8 cm |