Learn More
Alfa Aesar™ o-Tolylacetyl chloride, 98%
54.50€ - 153.00€
CAS 10166-09-3
Fórmula molecular C9H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD03424714
InChI Key FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride
PubChem CID 2760632
IUPAC Name 2-(2-methylphenyl)acetyl chloride
SMILES CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15497767 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H37418.MD
250mg 54.50€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-06-2020
Añadir a la cesta
15487767 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H37418.03
1g 153.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
10166-09-3
168.62
FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N
2760632
CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl
C9H9ClO
MFCD03424714
o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride
2-(2-methylphenyl)acetyl chloride
Especificaciones
o-Tolylacetyl chloride
84°C (1.5mmHg)
250mg
C9H9ClO
UN3265
FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N
2-(2-methylphenyl)acetyl chloride
2760632
Liquid
Moisture sensitive
Pink
10166-09-3
MFCD03424714
o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride
CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl
168.62
168.62
98%