Learn More
Alfa Aesar™ o-Tolylacetyl chloride, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H37418.MD
Detalles adicionales : CAS : 10166-09-3 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497767
  • 54.50€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
10166-09-3
168.62
FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N
2760632
CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl
C9H9ClO
MFCD03424714
o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride
2-(2-methylphenyl)acetyl chloride
Especificaciones
o-Tolylacetyl chloride
84°C (1.5mmHg)
250mg
C9H9ClO
UN3265
FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N
2-(2-methylphenyl)acetyl chloride
2760632
Liquid
Moisture sensitive
Pink
10166-09-3
MFCD03424714
o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride
CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl
168.62
168.62
98%
Videos
SDS Documentos