Learn More
Isocianato de o-tolilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045858
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
614-68-6
C8H7NO
133.15
MFCD00002009
VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
69194
CHEBI:60099
1-isocianato-2-metilbenceno
CC1=CC=CC=C1N=C=O
614-68-6
C8H7NO
133.15
MFCD00002009
VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
69194
CHEBI:60099
1-isocianato-2-metilbenceno
CC1=CC=CC=C1N=C=O
o-Tolyl isocyanate is used as plastic additives and as heat treatment salt formulations for metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El isocianato de o-tolilo se utiliza como aditivo plástico y como formulación salina de tratamiento térmico para metales.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, humedad y agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material o-Tolyl isocyanate
Densidad 1.074
Punto de ebullición 186°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5345
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 507985
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.