Learn More
Dihidrocloruro de o-tolidina, 99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 421135000
Detalles adicionales : CAS : 612-82-8 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10015660
  • 399.00€ / 500 g
En stock, listo para ser enviado: 1
612-82-8
285.2
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
4-(4-amino-3-metilfenilo)-2-metilanilina; dihidrocloruro
C14H16N2·2HCl
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
108938
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Especificaciones
o-Tolidine dihydrochloride
Frasco de vidrio
Beige a beige-gris
500g
98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
15,9675
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
4-(4-amino-3-metilfenilo)-2-metilanilina; dihidrocloruro
108938
Polvo cristalino
Authentic
5% Max. (K.F.)
130.0°C
612-82-8
C14H16N2·2HCl
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
285.2
285.2
99%
Videos
SDS Documentos