Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica, transparente, en silicona (VMQ), no apta para desecadores
La junta es idónea para el cierre hermético de recipientes con brida plana con una ranura anular.
51.10€ - 208.00€
Especificaciones
Material | Silicona (VMQ) |
---|---|
Cantidad | 5/Paq. |
Para utilizar con (aplicación) | Cierre hermético de los recipientes de la brida |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11890680
|
DWK Life Sciences
292256106 |
215 mm |
208.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15282119
|
DWK Life Sciences
292254602 |
110 mm |
110.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13497068
|
DWK Life Sciences
292255101 |
133 mm |
155.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11880680
|
DWK Life Sciences
292255701 |
157 mm |
194.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11870680
|
DWK Life Sciences
292253409 |
75 mm |
51.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los vasos de brida plana son vasos de reacción de gran volumen que consisten en una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen unidas por un anillo de sujeción. La junta tórica transparente de silicona sirve para sellar los vasos de brida plana con una ranura anular. Evita la inclinación de las superficies del suelo entre la parte inferior y la tapa y convence por su buena elasticidad. La resistencia química es limitada en comparación con las juntas tóricas recubiertas de FEP.- Accesorio para recipientes de brida plana en silicona (VMQ) y de alta elasticidad
- La resistencia química es limitada en comparación a las juntas tóricas revestidas con FEP
Especificaciones
Silicona (VMQ) | |
5/Paq. | |
Cierre hermético de los recipientes de la brida |