Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica, transparente, en silicona (VMQ), no apta para desecadores
La junta es idónea para el cierre hermético de recipientes con brida plana con una ranura anular.
Marca: DWK Life Sciences 292253409
48.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01500kg
Descripción
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas mediante un anillo de fijación. La junta tórica transparente fabricada con silicona sirve como sello para recipientes de brida plana con una ranura anular. Evita la inclinación de las superficies esmeriladas entre la parte inferior y la tapa y convence por su buena elasticidad. La resistencia química es limitada en comparación con las juntas tóricas con revestimiento de FEP.
- Accesorios para recipientes de brida plana de silicona (VMQ), por lo que son muy elásticos
- La resistencia química de la silicona es inferior a la de las juntas tóricas con revestimiento de FEP
Especificaciones
Cierre hermético de los recipientes de la brida | |
5/Paq. | |
Silicona (VMQ) | |
75 mm |