Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica, hecho en nitrilo para esmerilados de unión segura
Parte de la conexión de esmerilados de unión segura DURAN™.
Marca: DWK Life Sciences 286217705
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Las juntas tóricas de nitrilo para las juntas de seguridad esmeriladas DURAN™ junto con el tapón de rosca aseguran la conexión entre el núcleo y el manguito.
- En combinación con el tapón de rosca, las juntas de seguridad esmeriladas (núcleo y manguito) se pueden sellar herméticamente.
Especificaciones
Para asegurar las moliendas de seguridad, sellado | |
10/Paq. | |
Nitrilo | |
NS 45/40 |