Learn More
O-Fosforiletanolamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689919
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1071-23-4
C2H8NO4P
141.06
MFCD00008178
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
o-phosphoethanolamine, o-phosphorylethanolamine, phosphoethanolamine, o-phosphocolamine, colamine phosphate, phosphorylethanolamine, ethanolamine phosphate, phosphonoethanolamine, ethanolamine o-phosphate, mono 2-aminoethyl phosphate
1015
CHEBI:17553
2-aminoetil dihidrógeno fosfato
C(COP(=O)(O)O)N
1071-23-4
C2H8NO4P
141.06
MFCD00008178
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
o-phosphoethanolamine, o-phosphorylethanolamine, phosphoethanolamine, o-phosphocolamine, colamine phosphate, phosphorylethanolamine, ethanolamine phosphate, phosphonoethanolamine, ethanolamine o-phosphate, mono 2-aminoethyl phosphate
1015
CHEBI:17553
2-aminoetil dihidrógeno fosfato
C(COP(=O)(O)O)N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material O-Phosphorylethanolamine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 241.0°C to 243.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (Titration with HClO4)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH2OP(O)(OH)2
Cantidad 5 g
Beilstein 04,IV,1415
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.06
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-Phosphorylethanolamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1