Learn More
(-)-O,O’-Di-p-toluoyl-L-tartaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric Acid |
| CAS | 32634-66-5 |
| Molecular Formula | C20 H18 O8 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | (2R,3R)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-butanedioic Acid, Butanedioic acid, 2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-, [R-(R*,R*)]-, (-)-Di-O,O' p-toluyltartaric acid, (-)-Di-O,O'-p-toluoyltartaric acid, (-)-Di-O-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-Di-p-toluoyltartaric acid, (-)-O,O-Di-p-toluoyltartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di(p-toluoyl)tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]succinic acid, (R,R)-O,O'-Di-p-toluoyltartaric acid, Di-4-toluoyl-L-tartaric acid, Di-p-Toluoyl-d-tartaric acid, Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, L-Di-O,O'-p-toluyltartaric acid, L-Di-p-toluoyltartaric acid, O,O'-Di-p-toluoyl-(2R,3R)-tartaric acid, Tartaric acid, di-p-toluate |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R,3R)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 386.35 |
| Formula Weight | 386.1002 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?