Learn More
Hexafluorofosfato de O-(N-succinimidil)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Coupling reagent for peptide synthesis and the formation of other amides. Reactant for synthesis of liposomal contrast agents for magnetic resonance imaging, synthesis of protein labeling molecules, synthesis of thiol-reactive Cy5 derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo de acoplamiento para la síntesis de péptidos y la formación de otras amidas. Reactivo para la síntesis de los agentes de contraste liposomales para imágenes por resonancia magnética, la síntesis de moléculas de etiquetado de proteínas, la síntesis de derivados de tiol-reactivo Cy5.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo 0,5 g/ml.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes y agua/humedad.
Reactivo de acoplamiento para la síntesis de péptidos y la formación de otras amidas. Reactivo para la síntesis de los agentes de contraste liposomales para imágenes por resonancia magnética, la síntesis de moléculas de etiquetado de proteínas, la síntesis de derivados de tiol-reactivo Cy5.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo 0,5 g/ml.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes y agua/humedad.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate |
Punto de fusión | ∽220°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in acetonitrile 0.5g/mL. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.21 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |