Learn More
Thermo Scientific Chemicals O-metil-L-tirosina, 98 %
Catalog Number p-3757541
24.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6230-11-1
C10H13NO3
195.22
MFCD00002604
GEYBMYRBIABFTA-IMWMWJONNA-N
4-methoxy-l-phenylalanine, o-methyl-l-tyrosine, h-tyr me-oh, o-methyltyrosine, s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, p-methoxy-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, tyrosine, o-methyl, l-4-methoxyphenylalanine, h-4-methoxy-phe-oh
2723935
Ácido (2S)-2-amino-3-(4-metoxifenil)propanoico
COC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6230-11-1
C10H13NO3
195.22
MFCD00002604
GEYBMYRBIABFTA-IMWMWJONNA-N
4-methoxy-l-phenylalanine, o-methyl-l-tyrosine, h-tyr me-oh, o-methyltyrosine, s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, p-methoxy-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, tyrosine, o-methyl, l-4-methoxyphenylalanine, h-4-methoxy-phe-oh
2723935
Ácido (2S)-2-amino-3-(4-metoxifenil)propanoico
COC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material O-Methyl-L-tyrosine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De beige a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 668
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica -7° to -9° (20°C, 589nm) (c=2, 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Condición de rotación específica −8° (20°C c=2,1N HCl)
Cantidad 250 mg
Forma física Polvo