Learn More
o-Iodochlorobenzene, TRC
Product Code. 30406377
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
Unit Size:
50g
Product Code. Quantity Unit Size
30406377 50 g 50g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30406377 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI69440050G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material o-Iodochlorobenzene
CAS 615-41-8
Molecular Formula C6H4ClI
Quantity 50 g
Synonym 1-Chloro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-iodobenzene, 2-Chloroiodobenzene, 2-Chlorophenyl Iodide, 2-Iodochlorobenzene, 2-Iodophenyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1I
IUPAC Name 1-chloro-2-iodobenzene
Molecular Weight (g/mol) 238.45
Formula Weight 237.9046
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.