Learn More
Clorhidrato de O-bencilhidroxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10404605
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2687-43-6
C7H9NO·HCl
159.62
MFCD00012952
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chloride
102312
O-bencilhidroxilamina;clorhidrato
C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2687-43-6
C7H9NO·HCl
159.62
MFCD00012952
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chloride
102312
O-bencilhidroxilamina;clorhidrato
C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 238°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2ONH2·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 440
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.