Learn More
O-bencil-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055164
40.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16652-64-5
C16H17NO3
271.32
MFCD00002605
KAFHLONDOVSENM-GGYSOQFKNA-N
o-benzyl-l-tyrosine, h-tyr bzl-oh, 4-benzyloxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, o-benzyl-l-tyr, tyrosine, o-phenylmethyl, l-tyrosine benzyl ether, 2s-2-amino-3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, h-tyr bn-oh
725701
(2S)-2-amino-3-[4-(benzyloxy)phenyl]propanoic acid
N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16652-64-5
C16H17NO3
271.32
MFCD00002605
KAFHLONDOVSENM-GGYSOQFKNA-N
o-benzyl-l-tyrosine, h-tyr bzl-oh, 4-benzyloxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, o-benzyl-l-tyr, tyrosine, o-phenylmethyl, l-tyrosine benzyl ether, 2s-2-amino-3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, h-tyr bn-oh
725701
(2S)-2-amino-3-[4-(benzyloxy)phenyl]propanoic acid
N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material O-Benzyl-L-tyrosine
Punto de fusión 259°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 2659642
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.31
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 5 g
Forma física Polvo