Learn More
Sal sódica de sulfimida o-benzoica, hidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022655
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
82385-42-0
C7H4NNaO3S
205.16
MFCD00149605
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
saccharin sodium salt hydrate
131673955
sodium 1,3-dioxo-3H-1λ⁶,2-benzothiazol-1-olate
[Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
82385-42-0
C7H4NNaO3S
205.16
MFCD00149605
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
saccharin sodium salt hydrate
131673955
sodium 1,3-dioxo-3H-1λ⁶,2-benzothiazol-1-olate
[Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
O-benzoic sulfimide sodium salt is used as an artificial sweetener in drinks, candies, cookies, medicines and toothpaste. It is used in the food industry and for sweetening diabetes diet. It is also used as a synthetic sweet ignorance agent. It finds application in a variety of beverages, foods, cosmetics and pharmaceuticals to provide sweetness without adding calories. It is involved as a nickel electroplating brightener, chemical intermediate, animal feed sweetener and anaerobic adhesive accelerator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de sulfimida o-benzoica se utiliza como edulcorante artificial en bebidas, caramelos, galletas, medicamentos y pasta dental. Se utiliza en la industria alimentaria y para endulzar la dieta para la diabetes. También se utiliza como agente de ignorancia dulce sintético. Encuentra aplicación en una variedad de bebidas, alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos para proporcionar dulzor sin añadir calorías. Se trata de un abrillantador de galvanoplastia de níquel, intermediario químico, edulcorante de alimentación animal y acelerador adhesivo anaerobio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material o-Benzoic sulfimide sodium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 g
Beilstein 3599229
Índice Merck 14,8312
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.16 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%