Learn More
o-Anisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080663
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
90-04-0
C7H9NO
123.155
MFCD00007688
VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
7000
CHEBI:82288
2-metoxianilina
COC1=CC=CC=C1N
90-04-0
C7H9NO
123.155
MFCD00007688
VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
7000
CHEBI:82288
2-metoxianilina
COC1=CC=CC=C1N
o-Anisidine is used in dyes, perfume and pharmaceutical intermediate. It is used to produce azo dye, azoic dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La o-anisidina se utiliza como intermedio en colorantes, perfumes y productos farmacéuticos. También se usa para producir azo-colorante y colorante azoico.
Solubilidad
Soluble en ácido inorgánico diluido, alcohol y éter dietílico. No miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Incompatible con agentes oxidantes, anhídridos ácidos, cloroformatos y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material o-Anisidine
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 1.092 g/mL
Punto de ebullición 224°C to 225°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.574
Cantidad 250 g
Número UN UN2431
Beilstein 386210
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,667
Información de solubilidad Soluble in dilute inorganic acid,alcohol,diethyl ether. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 99%