Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de O-acetil-L-serina
Catalog Number p-7043004
47.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
66638-22-0
C5H10ClNO4
183.588
MFCD00060169
MGQOSZSPKMBSRW-WCCKRBBISA-N
o-acetyl-l-serine hydrochloride, s-3-acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, o-acetyl-l-serine hcl, h-ser ac-oh.hcl, o-acetyl-l-serine-hydrogen chloride 1/1
44630053
ácido (2S)-3-acetiloxy-2-aminopropanoico; clorhidrato
CC(=O)OCC(C(=O)O)N.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
66638-22-0
C5H10ClNO4
183.588
MFCD00060169
MGQOSZSPKMBSRW-WCCKRBBISA-N
o-acetyl-l-serine hydrochloride, s-3-acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, o-acetyl-l-serine hcl, h-ser ac-oh.hcl, o-acetyl-l-serine-hydrogen chloride 1/1
44630053
ácido (2S)-3-acetiloxy-2-aminopropanoico; clorhidrato
CC(=O)OCC(C(=O)O)N.Cl
Substrate for cysteine synthase and beta-substituted alanine synthase in higher plants
O-Acetyl-L-serine, a cysteine precursor, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of O-acetyl-L-serine(thiol)lyase(s) (OASTL) involved in cysteine biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La O-acetil-L-serina, precursor de la cisteína, se utiliza como sustrato para la identificación, diferenciación y caracterización de la O-acetil-L-serina(tiol)liasas (OASTL) que intervienen en la biosíntesis de la cisteína.
Solubilidad
Soluble en etanol casi transparencia.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in ethanol almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.59
Cantidad 1 g
Forma física Polvo