Learn More
Cole-Parmer™ Nylon Miniature Check Valve
Use with liquids and gases for pressure or vacuum applications
Marca:  Cole-Parmer™ 98553-02
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15328899
  • 4.22€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Breaking pressure is 0.18psi, closing pressure is 0.014psi.
  • Install in any position.
  • Valves require 1psi back pressure for a tight seal.
Especificaciones
Especificaciones
0.25 in.
Use with liquids and gases for pressure or vacuum applications.
121°C
1/4 in. Barb
Nylon
50psi
1/4 in.
1/4 in. Barb
Videos