Learn More
Cole-Parmer™ Nylon Miniature Check Valve
Use with liquids and gases for pressure or vacuum applications
7.45€ - 9.80€
Especificaciones
Material | Nailon |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Uso con líquidos y gases para aplicaciones de presión o vacío. |
Presión máxima | 50 psi |
MaxOperatingTempEnglish | 250 °F |
MaxOperatingTempMetric | de 121 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11869142
|
Cole-Parmer™
98553-00 |
1/8 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15328899
|
Cole-Parmer™
98553-02 |
1/4 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Breaking pressure is 0.18psi, closing pressure is 0.014psi.
- Install in any position.
- Valves require 1psi back pressure for a tight seal.
Especificaciones
Nailon | |
50 psi | |
de 121 °C |
Uso con líquidos y gases para aplicaciones de presión o vacío. | |
250 °F |