Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman™ Uniflo™ 25
Ofrece una buena resistencia química a la mayoría de disolventes comunes para HPLC. Filtro de jeringa Whatman™ Uniflo, la membrana de nylon es una unidad de filtro hidrófilo desechable que es una buena opción para muestras acuosas y acuosas-orgánicas para su uso en la filtración de muestras HPLC.
Marca: Cytiva 10463433
Detalles adicionales : Peso : 2.49000kg
Descripción
Ofrece una buena resistencia química a la mayoría de disolventes comunes para HPLC.Filtro de jeringa Whatman™ Uniflo, la membrana de nailon es una unidad de filtro hidrófilo desechable que es una buena opción para muestras acuosas y acuosas-orgánicas para su uso en la filtración de muestras HPLC.
Los filtros de jeringa Whatman Uniflo son unidades de filtro desechables diseñadas para proporcionar una filtración limpia a partir de pequeños volúmenes de hasta 10 ml (filtros de 13 mm) o 100 ml (filtros de 25 ml).
- Combina una calidad superior con una eficacia económica
- Disponible con diferentes tipos de membrana con una carcasa de polipropileno sobremoldeado
- Una gama de tamaños y tamaños de poro para satisfacer las necesidades de la aplicación de filtración
- Impresión de inyección de tinta individual en el filtro para facilitar la identificación
- Embalado en una caja de plástico reciclable, limpia y compacta para optimizar el espacio de sobremesa
Información de órdenes
dimDiameterMetric
Especificaciones
Sí | |
0,2 μm | |
0,65 cm2 | |
Polipropileno | |
Luer Lock hembra | |
Slip Luer macho | |
67,5 psi | |
Filtro de jeringa UNIFLO | |
24,5 mm | |
25 mm |
Nailon | |
No estéril | |
Muestras acuosas o acuosas-orgánicas | |
Hidrófilo | |
1000 | |
Cajas de plástico reciclables resellables | |
1000Pack. | |
Hasta 100 ml (muestra) | |
29,2 mm |