Learn More
Masterflex™ Nylon Male Threaded Adapter Barbed Fitting
Adapts from a NPT male thread to a hose barb for quick and easy fluid path assembly in the laboratory, without the use of tools.
10.05€ - 25.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Racor dentado |
---|---|
Material | Nailon |
Cantidad de embalaje | 10/pack |
Método de esterilización | Óxido de etileno |
Forma | Recto |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11784949
|
Masterflex™
31702-00 |
Tubos con DI de 25,4 × 19,05 mm (de 1 × 3/4 pulgadas) |
25.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11770119
|
Masterflex™
31702-02 |
Tubos con DI 1/8 × 3/16 pulg |
10.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- No leaks, flow restrictions or costly downtime
- A crucial component in setting up a fluid handling system
- Typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
- Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal
Especificaciones
Racor dentado | |
10/pack | |
Recto |
Nailon | |
Óxido de etileno | |
30 psi (2 bar) |