Learn More
Cole-Parmer™ Conexión Luer macho de nailon
Sterilizable male luer fitting available configured with a variety of fitting options. Cole-Parmer™ Nylon Male Luer Fitting has good chemical resistance.
Marca:  Cole-Parmer™ 45505-40
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15296333
  • 5.50€ / paquete de 25
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Good chemical resistance
  • Max temperature 455°F (235°C)
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Especificaciones
Especificaciones
Nailon
Conexión Luer macho
Encaja en Luer macho x manguera dentada de 0,06 pulg
25/Paq.
Videos