Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: Redondas y de tela de nailon
Cartucho para marcador de etiquetas: Las etiquetas redondas de tela de nailon (B-499) envolventes son enormemente flexibles para ajustarse a superficies con muchas curvas, como alambres y cables.
Marca: Brady™ 143346
Detalles adicionales : Peso : 0.09070kg
Descripción
Cartucho para marcador de etiquetas:Las etiquetas redondas de tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas, como alambres y cables.
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Amarillo | |
Paño de nailon | |
0,165 mm | |
0,95 cm | |
No estéril | |
Blanco mate | |
80 lb./in. | |
De -40 °C a +90 °C | |
Aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
0,0065 in. | |
0,375 in. | |
Permanente | |
Etiquetas para Labelmaker BMP51/53 | |
Redondo | |
De -40 a 194 °F | |
UL, CSA, DIN VDE 0472 Parte 815, ASTM D | |
1 unidad |