Learn More
IBA Lifesciences Tubos de filtro de nailon para el aislamiento de células de Streptamer™
Fisher Scientific - Los tubos de filtro de nailon IBA Lifesciences™ para el aislamiento de células de Streptamer™ pueden usarse en diferentes aplicaciones como la eliminación de acumulaciones y residuos celulares.
Marca:  IBA Lifesciences 6-5601-010
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
Código de producto. 15673888
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Adecuado para la eliminación de acumulaciones y residuos celulares
  • Se puede utilizar para obtener suspensiones de una sola célula
  • Protege la citometría de flujo y la instrumentación de clasificación celular
  • No estéril
Especificaciones
Especificaciones
Nailon
tamaño de malla de 35 μm