Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Tee Connector
Designed for quick and easy assembly without tools
28.75€ - 30.85€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector en T dentado |
---|---|
Descripción | Conexiones de púa |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Material | Nailon |
Método de esterilización | Óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15324188
|
Masterflex™
30623-61 |
3/4 pulg |
28.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15304198
|
Masterflex™
30623-63 |
1 pulg |
30.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ideal for low-pressure applications
- Chemical resistant
- Available in a variety of sizes
- Economical barbed fittings easily connect fluid paths without the use of tools
- Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal
Especificaciones
Conector en T dentado | |
No esterilizable en autoclave | |
Óxido de etileno | |
Translúcido |
Conexiones de púa | |
Nailon | |
Forma de T |