Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Tee Connector
Designed for quick and easy assembly without tools
Marca: Masterflex™ 30623-63
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Descripción
- Ideal para aplicaciones de baja presión
- Resistentes a productos químicos.
- Disponibles en diversos tamaños
- Estos conectores dentados son económicos y conectan fácilmente las trayectorias de fluidos sin necesidad de herramientas
- Solo tiene que deslizar los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
Especificaciones
Conector en T dentado | |
No esterilizable en autoclave | |
4 pulg | |
1 pulg | |
1 pulg | |
34,03 mm (2-1/2 pulgadas) | |
Translúcido |
Conexiones de púa | |
Nailon | |
1 pulg | |
1 pulg | |
Óxido de etileno | |
Forma de T |