Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Nuts for Fittings
Gives low dead volume connections for optimum chromatography.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 1034050
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15249113
  • 111.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bajo volumen muerto
  • Para aplicaciones a altas temperaturas
  • Conexiones sin fugas
Especificaciones
Especificaciones
Orificio de 3,17 mm (modelo largo)
Acero inoxidable
Tuercas para conectores de 3,17 mm (1/8 pulgadas) (modelo largo)
5/paq.