Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Sterile Flask Replacement Filter Caps
Permita un flujo de aire constante y minimice la probabilidad de contaminación utilizando los tapones con filtro de repuesto para matraces estériles Thermo Scientific™ Nunc™ envasados individualmente.
Marca: Thermo Scientific™ 156753
Detalles adicionales : Peso : 0.59400kg
Descripción
Permita un flujo de aire constante y minimice la probabilidad de contaminación con los tapones con filtro de repuesto para matraces estériles Thermo Scientific™ Nunc™.
Los tapones con filtro estériles Nunc están fabricados con HDPE y membrana de dPTFE Thermo Scientific™ GORE™.
- La membrana de filtración constituye una barrera efectiva frente a microorganismos
- La membrana de filtración resistente a productos químicos cumple los requisitos de clase VI de la Farmacopea de Estados Unidos, y se fabrica sin componentes de origen animal.
- La membrana de filtración hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones según el lote
- Envasado individual para garantizar la esterilidad
Especificaciones
Blanco | |
EasYFlasks Nunc de 75cm2 | |
1 | |
Clase VI | |
75 cm2 |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
100 | |
Estéril | |
Filtro |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.