Learn More
Thermo Scientific™ Tapas de fijación a presión Nunc™ para recipientes Nunc, de 12.5 a 30 ml
Contain samples with Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps for Nunc Containers. These caps are made from high purity resins and molded using our state of the art processes.
540.00€ - 550.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de tubo criogénico
Closure Included
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Línea de productos Nunc™
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11311765
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
536617
Recipientes de 12,5, 20 y 30 ml
540.00€
paquete de 4000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10479462
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
536684
Recipientes de 50 ml
550.00€
paquete de 2400
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Contain samples with Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps for Nunc Containers. These caps are made from high purity resins and molded using our state of the art processes.
  • Polyethylene
  • Nonsterile
  • Fits containers from 12.5 to 50mL
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de tubo criogénico
Polietileno
Nunc™