Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri Nunc™
Prepare muestras para entornos hospitalarios, ciencias de la alimentación o el sector farmacéutico con las placas de Petri Thermo Scientific™ Nunc™.
217.00€ - 265.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Material | Poliestireno |
Forma | Redondo |
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Placa de Petri |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10051622
|
Thermo Scientific™
249964 |
140 mm |
217.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10444912
|
Thermo Scientific™
263991 |
90 mm |
265.00€
paquete de 320 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Prepare muestras para entornos hospitalarios, ciencias de la alimentación o el sector farmacéutico con las placas de Petri Thermo Scientific™ Nunc™. Estas placas están disponibles con una rejilla moldeada y ofrecen un rendimiento adecuado con los dispensadores automáticos debido a su forma totalmente plana y a su altura uniforme.
- Para el cultivo de bacterias, hongos y otros microorganismos
- Fabricadas con poliestireno transparente de alta calidad y con tapa
- Con anillos de apilamiento superiores e inferiores para facilitar la manipulación y permitir un apilamiento más estable
- Ventiladas para intercambio gaseoso
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
Especificaciones
Plano | |
Redondo | |
Placa de Petri |
Poliestireno | |
Estéril | |
1 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.