Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well White Plate, Coverglass Bottom, TC Surface, Pack of 6
Color:blanco, fondo transparente. Esterilidad:estéril. Tapa:con tapa. Tipo: Base de cubreobjetos óptica
Marca: Thermo Scientific™ 164590
Detalles adicionales : Peso : 0.74250kg
Descripción
Consiga una fluorescencia y una luminiscencia óptimas para aplicaciones microscópicas y de cultivo celular con las placas de fondo óptico de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ con base de cubreobjetos y una estructura superior blanca o negra de poliestireno con una película de poliestireno en el fondo de la placa.
Características:
- Mejora del fondo, la autofluorescencia y la diafonía
- Microplacas negras para mediciones de fluorescencia que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
- Microplacas blancas para mediciones de luminiscencia que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
- Superficie de cultivo celular ideal para ensayos celulares
- La modificación de la superficie CC2 imita a la poli-D-lisina y proporciona un rendimiento superior para la adherencia y el crecimiento de células exigentes.
- Codificación personalizada disponible con códigos de barras
Especificaciones
Código de barras personalizado disponible | |
Con tapa | |
6/paq., 30/caja | |
Blanco | |
Reborde alto | |
400 μl | |
Estéril | |
Plano | |
6 |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
Base de cubreobjetos óptica | |
Poliestireno | |
96 | |
Tratada para cultivo celular | |
30 |