Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de polipropileno y 384 pocillos Nunc™ DeepWell™
Simplifique el almacenamiento en las bibliotecas de compuestos con la placa de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ DeepWell™.
Marca: Thermo Scientific™ 269390
Detalles adicionales : Peso : 4.30000kg
Descripción
Simplifique el almacenamiento en las bibliotecas de compuestos con la placa de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ DeepWell™. Esta placa de polipropileno de pocillos profundos proporciona volúmenes de trabajo más grandes y minimiza la absorción gracias a un diseño especial de pocillos cuadrados redondeados. El polipropileno es ideal para placas de almacenamiento porque tiene una capacidad de unión inferior, lo que permite una recuperación completa de las muestras.
Características:- Los bordes elevados alrededor de los pocillos son ideales para el termosellado o el sellado con adhesivo
- Los pocillos redondeados están optimizados para la mezcla
- Compatibles con sistemas de robótica, automatización y manipulación de líquidos
Especificaciones
Can be customized | |
Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI | |
8 x 12 | |
60 cajas | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
Polipropileno | |
96 | |
No estéril | |
Cuadrada | |
5 | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. |
U | |
Estándar | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
Natural | |
ALPS Heat Sealers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
250 µl | |
240 μl | |
Non-treated | |
60 | |
60/caja |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.