Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ tratados para cultivo celular con tapones con filtro
BIOPHARMA
Código de producto. 10127340
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
175 cm2
80 cm2
Estilo de cuello:
Recto
Código de barras:
Código 128 grande
No
Sí
Cantidad:
1 Ea.
2 Pk.
4 Pk.
5 Pk.
Tamaño de la unidad:
32 PCS
50 PCS
paquete de 32
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo Estilo de cuello Código de barras Cantidad Tamaño de la unidad
10127340 175 cm2 Recto No 1 Ea. 32 PCS
10205232 175 cm2 Recto Código 128 grande 2 Pk. paquete de 32
12344183 175 cm2 Recto Sí 4 Pk. paquete de 32
12304193 175 cm2 Recto No 4 Pk. 32 PCS
10170961 80 cm2 Recto No 5 Pk. 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10127340 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 178883
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones con filtro Thermo Scientific™ Nunc™.
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones con filtro Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para garantizar un crecimiento celular uniforme. Los tapones con filtro permiten un flujo de aire constante y reducen al mínimo la probabilidad de contaminación.
Los matraces Nunc con superficie tratada con Nunclon Delta se han diseñado para mejorar la fijación, el crecimiento y la diferenciación celular. El exclusivo tapón con filtro de 0,22 μm hidrófobo utiliza una matriz tridimensional de fibras de polietileno no humectantes que evita la penetración de microorganismos.
  • Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso
  • Cuellos anchos y cortos para un fácil acceso
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
  • Los matraces de 175 cm2 con código de barras con código 128 de gran tamaño son compatibles con la automatización.
Información para pedidos:
Tapones adicionales en cada caja.
Incluye:
Tapones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No
Capacidad (métrico) 68 mL
Material Polystyrene
Estilo de cuello Recto
N.º por caja 32/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Cell Culture Flask
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Desechables Single-use
Graduated Yes
Mouth Style Threaded
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Filtro
Área de cultivo 175 cm2
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Volumen de trabajo (métrico) 68 mL
Cantidad 1 Ea.
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.