Learn More
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno con los tubos criogénicos Thermo Scientific™ Nunc™. para biobancos y cultivo celular
Marca: Thermo Scientific™ 374081
841.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21935" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.08900kg
Descripción
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles con roscas internas o externas.
- Tubos compatibles con diagnóstico in vitro (IVD), sin pirógenos y de materias primas sin mutagénesis ni citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras
- Opciones de roscas internas y externas disponibles
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Versiones no esterilizadas, sin tapón y a granel disponibles para aplicaciones menos exigentes
Especificaciones
Tubo criogénico | |
Con superficie de escritura | |
1 ml | |
Polipropileno | |
1,909 in | |
960 | |
Sí | |
Nunc™ | |
Sí | |
Polipropileno | |
Sí | |
No |
8,8 mm | |
0,346 in | |
Cónicos | |
Con rosca interna | |
48,5 mm | |
Independiente | |
Sí | |
Estériles | |
960/caja | |
0,0338 oz | |
Tapón de rosca |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.